Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 20 NH2
Code produit. 10746502 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
Conditionnement:
100g
Code produit. 10746502
Marque: Macherey-Nagel™ 711013.100
Spécification
Granulométrie 15 à 25 μm
Porosité 60 Å
Phase stationnaire POLYGOPREP 60 à 20
Technique Chromatographie liquide
pH 2 à 8
Quantité 0,1 kg
Adsorbant POLYGOPREP NH2
Aire de la surface (métrique) 350 m2/g
Type Polygoprep
Matériau Silice
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide