Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 12 C4
Marque: Macherey-Nagel™ 711022.1000
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
10 à 15 μm | |
POLYGOPREP 300 à 12 | |
1 kg | |
Polygoprep |
300 A | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C4 | |
Chromatographie en phase liquide |