Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 à 12 C18
Marque: Macherey-Nagel™ 711018.1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
10 à 15 μm | |
POLYGOPREP 100 à 12 | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |
100 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
1 kg | |
280 m2/g | |
Silice |