Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques polygonaux sans anneau de rotation
Code produit. 15588682 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
20mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15588682
Marque: Fisherbrand™ F371200020
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces barreaux d’agitation présentent des surfaces à facettes polygonales qui offrent une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses similaires
  • L’aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Téflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
  • Le profilé interrompu offre une plus grande surface et une turbulence accrue par rapport à la surface lisse des barreaux cylindriques
  • L’anneau de rotation limite la friction et le broutement
  • Autoclavable
  • Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Couleur Blanc
Description Barreau d’agitation
Diamètre (impériale) 0,3125 in
Longueur (impériale) 0.75 po
Diamètre (métrique) 8mm
Longueur (métrique) 20mm
Matériau Aimant Alnico
Forme Polygonale