Learn More
Polyéthylèneimine sur microbilles de silice, résine échangeuse d’anions, benzylée, maillage de 20-40 Code produit.: 11389448
Polyéthylèneimine sur microbilles de silice, résine échangeuse d’anions, benzylée, maillage de 20-40
Code produit. 11389448
250 mL
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Code produit. 11389448
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043304.AK
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Synthèse organique en phase solide, chromatographie d’affinité, support de catalyseur
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-98-6
Formule moléculaire ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Poids moléculaire (g/mol) 43.07
Numéro MDL MFCD00084427
Clé InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CID PubChem 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nom IUPAC aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin
Note relative au nom Benzylated
Forme physique Billes
Quantité 250 mL
Dimensions de la maille 20 to 40 Mesh
Sensibilité Hygroscopic
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Polyéthylèneimine sur microbilles de silice, résine échangeuse d’anions, benzylée, maillage de 20-40 >