Learn More
Hirschmann™ Pissette de sécurité, PE-LD
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Description
- PE-LD
- Jaune translucide
- Avec bouchon à vis en PP
- Imprimé en allemand et en anglais
- Nom et formule chimique du contenu prévu, ainsi que les symboles indiquant le type de danger conformément à l’ordonnance sur la protection contre les substances dangereuses
Spécification
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Chemical Label | Isopropanol |
Type de produit | Pissette de sécurité |
Capacité (métrique) | 500 mL |
Couleur | Jaune transparent |
Matériau | PEBD |
Transparence | Oui |