Learn More
Kautex™ Flacons carrés à col large en PEHD
Fabrication en PP haute densité pour une légèreté, une durabilité et une solidité garanties. Les flacons carrés à col large en PEHD Kautex™ sont polyvalents et disponibles en blanc ou en couleur naturelle dans une large gamme de tailles.
Marque: Kautex™ 2000079211
Description
- L’ouverture à col large facilite le remplissage et le nettoyage
- La forme carrée permet de gagner de l’espace de rangement
- Inclut une zone d’écriture encastrée
- Idéal pour les liquides, les pâtes et les granulés
- Trois types de bouchons disponibles séparément
- La plupart des tailles sont certifiées UN pour les solides avec bouchons associés (n’inclut pas de flacons 50 ou 350 ml)
- À utiliser pour l’emballage, l’envoi d’échantillons, le transport, le stockage
Spécification
1000 ml | |
42,5mm | |
HDPE | |
81/boîte | |
Non | |
214 mm |
Blanc | |
Emballage, envoi des échantillons, transport, stockage | |
81 | |
Disponible en noir, en bleu ou en rouge. | |
Carré | |
Flacon à col large |