Learn More
Kautex™ Flacons carrés à col large en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2 500 ml
4000 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col:
21,4mm
24 mm
35 mm
42,5mm
42.5 mm
68,5 mm
68,5mm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
190 pièces
42 pièces
700 pièces
81 pièces
90 pièces
Description
- L’ouverture à col large facilite le remplissage et le nettoyage
- La forme carrée permet de gagner de l’espace de rangement
- Inclut une zone d’écriture encastrée
- Idéal pour les liquides, les pâtes et les granulés
- Trois types de bouchons disponibles séparément
- La plupart des tailles sont certifiées UN pour les solides avec bouchons associés (n’inclut pas de flacons 50 ou 350 ml)
- À utiliser pour l’emballage, l’envoi d’échantillons, le transport, le stockage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 4000 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 68,5mm |
| À utiliser avec (application) | Emballage, envoi des échantillons, transport, stockage |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 15 |
| Quantité | 15/boîte |
| Couleur de bouchon | Disponible en noir, en bleu ou en rouge. |
| Closure Included | Non |
| Forme | Carré |
| Afficher plus |