Learn More
Bel-Art™ Pissette à col large SP Scienceware™ en polyéthylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
500 ml
1 000 ml
Chemical Label:
70 % d’éthanol
Acétate d’éthyle
Acétone
Custom Write-on
Eau
Huile de machine
Méthyléthylcétone
Savon
Toluène
Couleur de bouchon:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Description
- Le nom chimique, la formule chimique, le losange à quatre couleurs selon la section 704 de la National Fire Protection Association (NFPA), les dangers pour la santé, le n° CAS (Chemical Abstract Service) et des recommandations de vêtements et équipements de protection sont préimprimés
- Flacons en PEBD translucide ; Le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge
- Les bouchons en PP à code couleur permettent une identification rapide et facile
- Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- 500 ml - 4/sachet, 1000 ml - 4/sachet ; L’assortiment de 6 solutions par sachet en contient une de chaque : acétone, agent de blanchiment, eau distillée, éthanol, isopropanol et LYOB
Remarque : utiliser les flacons LYOB uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe du col | 53mm |
Comprend | Bouchon en PP bleu |
Matériau | Polyéthylène |
Quantité | 4Pack |
Couleur de bouchon | Bleu |
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de l’OSHA décrites dans la Hazard Communication Standard (norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses) 29 CFR 1910.1200 |
Bouche | Large |
Type de produit | Pissette |