Learn More
Bel-Art™ Pissette à col large SP Scienceware™ en polyéthylène
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
Chemical Label:
70 % d’éthanol
Acétate d’éthyle
Acétone
Eau
Huile de machine
Méthyléthylcétone
Savon
Toluène
Écriture personnalisée
Couleur de bouchon:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Le nom chimique, la formule chimique, le losange à quatre couleurs selon la section 704 de la National Fire Protection Association (NFPA), les dangers pour la santé, le nº CAS (Chemical Abstract Service) et des recommandations de vêtements et équipements de protection sont préimprimés
- Flacons en PEBD translucide ; Le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge
- Les bouchons en PP à code couleur permettent une identification rapide et facile
- Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- 500 ml - 4/sachet, 1000 ml - 4/sachet ; L’assortiment de 6 solutions par sachet en contient une de chaque : acétone, agent de blanchiment, eau distillée, éthanol, isopropanol et LYOB
Remarque : utiliser les flacons LYOB uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Capacité (impériale) | 16 oz. |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe du col | 53mm |
| Comprend | Bouchon en polypropylène naturel |
| Matériau | PE |
| Quantité | 4Pack |
| Stérilité | Non-sterile |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Certifications/Conformité | Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la Hazard Communication Standard (norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses) 29 CFR 1910.1200 |
| Afficher plus |