Learn More
Cole-Parmer™ Flacons pulvérisateur à gâchette en PE avec bouchons en PP
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
650 ml
Conditionnement:
4 pièces
Description
Translucent high-density polyethylene (HDPE) bottles with a white polypropylene cap and trigger-motion spray assembly with stainless steel bearing. Cole-Parmer™ Polyethylene Trigger Spray Bottles with Polypropylene Caps are impact resistant and provide and excellent moisture barrier.
- Les flacons translucides en PE haute densité (PEHD) sont dotés d’un bouchon en PP blanc et d’un pulvérisateur à gâchette avec palier en acier inox.
- Le PEHD offre une excellente protection contre l’humidité et résiste aux chocs.
- Tournez la buse pour régler la puissance de la pulvérisation.
- Gradué en oz.
- Comporte une poignée incurvée.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 650 ml |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | HDPE |
| Nb par paquet | 4/boîte |
| Hauteur (métrique) | 19,1cm |
| Type de produit | Flacon pulvérisateur |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 8,4cm |
| Autoclavable | Non autoclavable |