Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manchons en PE
À utiliser dans les applications de transformation d’aliments et générales. Les manchons en PE GUERIN PLASTIQUES sont en PE transparent d’une épaisseur de 0,1 mm.
Marque: GUERIN PLASTIQUES 50157
Description
- Longueur totale de 350 m
- Disponibles en plusieurs largeurs
Spécification
1/Paquet | |
Polyéthylène | |
350 m | |
Transparent |
Manchon | |
Food Quality | |
0.1 mm d’épaisseur x 200 mm de largeur |