Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manchons en PE
Click to view available options
Dimensions:
0.1 mm d’épaisseur x 100 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 120 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 140 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 180 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 200 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 250 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 300 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 350 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 55 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 64 mm de largeur
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Longueur totale de 350 m
- Fournis sur un dérouleur pratique
- Disponibles en plusieurs largeurs
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/Paquet |
| Type | Manchon |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec (équipement) | Food Quality |
| Longueur (métrique) | 350 m |
| Dimensions | 0.1 mm d’épaisseur x 300 mm de largeur |
| Couleur | Transparent |