Learn More
Masterflex™ Raccord droit en polyéthylène
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
Marque: Masterflex™ 30621-79
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les applications à basse pression
- Résistance aux produits chimiques
- Disponible en plusieurs tailles
- Les raccords cannelés économiques permettent de connecter facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
Spécification
Connecteur droit | |
Non autoclavable | |
5/8 po | |
5/8 po | |
Oxyde d’éthylène |
Raccord cannelé | |
HDPE | |
5/8 in | |
5/8 po | |
Translucide |