Learn More
Gravis Bouchons à clipser en polyéthylène
Click to view available options
Taille du bouchon:
22 mm
30 mm
40 mm
Description
- Durable
- Excellente résistance chimique
Spécification
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100/boîte |
Type de produit | Bouchon à clipser |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Taille du bouchon | 22 mm |
Type de bouchon | À sertir |