Learn More
Kartell™ Tubes d’échantillonnage en polyéthylène
Code produit. 10622132
Click to view available options
Volume (métrique):
2.5 ml
5 ml
8 ml
Hauteur (métrique):
31,5 mm
50 mm
57,6 mm
Diamètre (métrique) interne:
5 mm
14 mm
17,2 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10622132
Marque: Kartell™ 0073200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PE léger et incassable. Les tubes d’échantillonnage en polyéthylène Kartell™ peuvent être utilisés comme récipients de pesée.
  • Récipients à usage général avec couvercles à charnière à pousser
  • Fond plat, léger et incassable
  • Épaisseur de paroi d’environ 1 mm
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Diamètre (métrique) interne 17,2 mm
Matériau PE
Volume (métrique) 8 ml
À utiliser avec (application) Peuvent être utilisés comme récipients de pesage, adaptés aux denrées alimentaires
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 57,6 mm
Quantité 100 paquet
Type Tube