Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles en PE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 mL
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- En polyéthylène vierge pliant et hautement résistant
- Sachets stériles en polyéthylène transparent sans joints latéraux
- Choisissez une zone de marquage claire ou blanche pour les annotations écrites
- Tirettes pratiques pour ouvrir le sac sans toucher les bords
- Parfaits pour une utilisation avec des échantillons solides, semi-solides ou liquides
- À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 120 mL |
| À utiliser avec (application) | À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |