Learn More
Buerkle™ Boîtes rondes polyvalentes en polyéthylène
Boîte pour le stockage, l’emballage, le prélèvement d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de pâtes, granulés, poudres, échantillons de sol et matières congelées (-40 deg;C, brièvement jusqu’à +95 deg;C). Utilisation idéale de l’espace, peut être empilé. Avec couvercle de serrage
Marque: Buerkle™ 6210-2000
Description
- PE, transparent
- No crevices
- |PE, transparent
Spécification
2000 mL | |
Polyethylene | |
For Storing, Packing, Taking Samples, Sampling and Transport of Pastes, Granules, Powders, Soil Samples and Frozen Goods (-40 up to Briefly 95°C) | |
143 mm |
Transparent | |
Rond | |
All purpose box | |
169 mm (top), 148 mm (bottom) |