Learn More
Poudre de polyéthylène, faible densité, 500 microns, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11423943
Poudre de polyéthylène, faible densité, 500 microns, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423943
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11423943
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10239.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Polyethylene powder is used as an additive to unsaturated polyesters, epoxides and other polymers to impart the unique properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). It is widely used for manufacturing various containers, trays, dispensing bottles, plastic wraps, plastic bags for computer components and various molded laboratory equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-88-4
Formule moléculaire (C2H4)n
Poids moléculaire (g/mol) 28.05
Numéro MDL MFCD00084423
Clé InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
CID PubChem 6325
ChEBI CHEBI:18153
Nom IUPAC éthylène
SMILES *-CC-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene powder
Note relative au nom Low density, 500 micron
Forme physique Poudre
Densité 0.92
Merck Index 14,7567
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251222 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA10239.22,A10239.36,A10239.0E
Numéro de lot10246388 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA10239.36
Numéro de lotB3896C Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10239.22,A10239.36,A10239.0E
Numéro de lot10105038 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10239.22,A10239.36,A10239.0E
Numéro de lot10234566 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10239.22,A10239.36,A10239.0E
Nom du produit
Poudre de polyéthylène, faible densité, 500 microns, Thermo Scientific Chemicals >