Learn More
Pal International™ Surchaussures Deluxe avec semelle lisse en tissu
Conçues pour un meilleur ajustement et un meilleur confort. Les surchaussures Pal International™ Deluxe avec semelle lisse en tissu sont particulièrement adaptées aux laboratoires ou aux visiteurs des sites de fabrication aseptisés.
Marque: Pal International™ N68110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées en polypropylène non tissé résistant et durable.
- Surchaussure haut de gamme conçue pour un meilleur ajustement et un meilleur confort.
- Convient particulièrement aux zones les plus sensibles telles que les laboratoires ou aux visiteurs des sites de fabrication aseptisés.
- La semelle gaufrée offre une meilleure adhérence et une meilleure durabilité.
- Bande élastique pour faciliter le port et le retrait
- Jetables
- Taille unique.
- 200/boîte
Spécification
Blanc | |
Polypropylene | |
Lisse |
Cheville élastiquée | |
Universelles | |
Overshoe |