Learn More
Socorex™ Filtre de protection pour buse en polyéthylène
Utilisez le filtre de protection des buses en polyéthylène Socorex™ pour éviter tout débordement de liquide ou toute contamination par des aérosols. Le filtre est interchangeable, non stérile et non autoclavable.
Marque: Socorex™ 322.810
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.00630kg
Description
- Non autoclavable
- Non stérilisé
- 100/boîte
- Polyéthylène (PE)
Spécification
Non | |
Filtre de protection à buse | |
Acura™ Manual 810 (pour les modèles Acura 810 autoclavables uniquement) |
Polyéthylène | |
Protection de la buse | |
100/boîte |