Description
- Jerrican en PE translucide avec bouchon en PE
Spécification
Capacité (métrique) | 5000 ml |
Couleur de bouchon | Translucide |
Joint de fermeture | PE |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Type de bouchon | Altérer |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 189 mm |
Matériau | Polyéthylène |
Type de goulot | Étroit |
Nb par paquet | 1/boîte |