Learn More
Fisherbrand™ Polyéthylène, jerrican à col étroit
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
:
Dia. int. du col : 470 mm
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 l |
| Couleur de bouchon | Translucide |
| Joint de fermeture | Polyéthylène |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Altérer |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 470 mm |
| Matériau | PE |
| Type de goulot | Étroit |
| Nb par paquet | 1/boîte |