Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Extracteur de barreau d’agitation magnétique en PE
Code produit. 11785064 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Matériau:
PEHD (polyéthylène haute densité)
Type:
Extracteur de barreau d’agitation magnétique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11785064
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ F377750000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Élimine la contamination du contenu N’a pas besoin d’être nettoyé ou autoclavé après utilisation L’aimant se trouve dans la section rectangulaire de 25 x 70 mm ; Longueur totale : 20 cm (7,7 in.) La longue poignée rainurée offre une préhension sûre En polyéthylène haute densité
Eliminates contamination of contents Does not need to be cleaned or autoclaved after use Magnet is located in the 25 x 70mm rectangular section; overall length: 20cm (7.7 in.) Long ribbed handle provides a secure grip Made of high density polyethylene
  • Élimine la contamination du contenu
  • N’a pas besoin d’être nettoyé ou autoclavé après utilisation 
  • L’aimant se trouve dans la section rectangulaire de 25 x 70 mm ; Longueur totale : 20 cm (7,7”)
  • La longue poignée rainurée offre une préhension sûre
  • En polyéthylène haute densité
Spécification
Matériau PEHD (polyéthylène haute densité)
Type Extracteur de barreau d’agitation magnétique