Learn More
Cole-Parmer™ Sachets en LDPE à bord zippé
Tenez les contaminants à distance grâce à ces sachets en LDPE Cole-Parmer™ à bord zippé. Ils sont munis d’un bord à joint zippé pour un stockage étanche à la poussière et à l’humidité.
74.25€ - 243.00€
Spécification
Type de produit Sachets à faible densité
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Stockage anti-poussière et résistant à l’humidité
Matériau Polyéthylène
Épaisseur (métrique) 0,050 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
12303840
Afficher les documents
Cole-Parmer™
60102-30
152 x 102 mm
74.25€
1000 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12393830
Afficher les documents
Cole-Parmer™
60101-90
381 x 305 mm
243.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
Description
  • Vos échantillons secs sont protégés de la poussière et de l’humidité
  • Joint à voie unique non conçu pour une utilisation avec des liquides
  • Identifiez facilement les échantillons en utilisant des sachets munis d’étiquettes sur lesquelles vous pouvez écrire
  • PEBD
  • Conforme à la norme FDA
Spécification
Spécification
Sachets à faible densité
Stockage anti-poussière et résistant à l’humidité
0,050 mm
Transparent
Polyéthylène
1000 de chaque