Learn More
Buerkle™ Coupleurs de tuyaux en PE
Code produit. 10742513 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 à 16 mm
3 à 5 mm
9 à 12 mm
de 11 à 14 mm
de 5 à 7 mm
de 7 à 10 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10742513
Marque: Buerkle™ 87040608
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Coupleurs de tuyaux coniques amovibles pour une utilisation sans pression.
  • Fabrication en PE
  • 10 par boîte
  • Disponibles pour plusieurs diamètres de tuyaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Diamètre (métrique) de 5 à 7 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec Tuyau de 5 à 7 mm
À utiliser avec (application) Utilisation sans pression
Quantité d’emballage 10/boîte
Forme Conique
Type de produit Couplage de tuyau