Learn More
Buerkle™ Coupleurs de tuyaux en PE
Coupleurs de tuyaux coniques amovibles pour une utilisation sans pression.
Marque: Buerkle™ 8704-0406
16.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02340kg
Description
- Fabrication en PE
- 10 par boîte
- Disponibles pour plusieurs diamètres de tuyaux
Spécification
Couplage de tuyau | |
3 à 5 mm | |
Polyéthylène | |
Utilisation sans pression | |
Conique |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
Autoclavables | |
Tuyau de 3 à 5 mm | |
10/boîte |