Learn More
Buerkle™ Coupleurs de tuyaux en PE
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 à 16 mm
3 à 5 mm
9 à 12 mm
de 11 à 14 mm
de 5 à 7 mm
de 7 à 10 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Fabrication en PE
- 10 par boîte
- Disponibles pour plusieurs diamètres de tuyaux
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Diamètre (métrique) | 13 à 16 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec | 13 to 16 mm Hose |
| À utiliser avec (application) | Utilisation sans pression |
| Quantité d’emballage | 10/Pk. |
| Forme | Conique |
| Type de produit | Couplage de tuyau |