Learn More
Kartell™ Flacons à col étroit gradués Plastilab™ Series 300
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Description
Disposent d’un double joint avec bouchon à insert pour garantir l’étanchéité.
- Fabriqués en polyéthylène
- L’épaulement incliné réduit la tendance au dépôt de résidus
- Pas de fuite avec un bouchon facile à saisir
- Les points de marquage sur l’épaulement et le bouchon garantissent une fermeture inviolable
- Convient au stockage des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PEBD |
D.I. du col (métrique) | 23mm |
Graduations | 25 ml |
Certifications/Conformité | Norme 1935/2004, norme CE 10/2011 |
Graduated | Oui |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Flacon cylindrique |
Type de bouchon | Bouchon à insert |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Flacons à col étroit gradués Plastilab™ Series 300 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu