Learn More
Polyéthylèneglycol, MW 8000, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit. 17831431
Click to view available options
Quantité:
2 kg
Le polyéthylèneglycol (PEG) est un polymère de condensation de l’oxyde d’éthylène et de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol
Couleur Blanc
Note relative au nom MW 8000
CAS 25322-68-3
Forme physique Prills
Formule moléculaire (C2H4O)n
Numéro MDL MFCD01779601
Synonyme Carbowax, Alkapol PEG-8000
Quantité 2 kg
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Poids de la formule 8,000 (Average)
Qualité Biologie moléculaire