Learn More
Polyéthylène glycol, MP Biomedicals™ Code produit.: 11466591
Polyéthylène glycol, MP Biomedicals™
Code produit. 11466591 Tous les produits MP Biomedicals Produits
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
Code produit. 11466591
Marque: MP Biomedicals 02194839.5
Également connu sous le nom de PEG. Le polyéthylène glycol MP Biomedicals est un polymère de condensation d’oxyde d’éthylène et d’eau. Il est utilisé dans la précipitation des protéines, la séparation et la purification des biomolécules, l’induction de l’hybridation cellulaire et comme agent de fusion dans l’amélioration
Les PEG sont sensibles à la dégradation oxydative en présence d’air. La réduction de l’exposition du PEG aux températures élevées et / ou l’exposition à l’oxygène, ou l’ajout d’un antioxydant, peut limiter la dégradation. Les PEG ne s’hydrolysent pas et ne se détériorent pas pendant le stockage. Les PEG ne favorisent pas la formation de moisissures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 25322-68-3
Forme physique Prills blancs
Formule moléculaire (C2H4O)n
Numéro MDL MFCD01779601
Synonyme Carbowax, PEG, Poly(Ethylene Oxide), Alkapol PEG-8000, Macrogol, α-Hydro-o-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl)
Informations sur la solubilité Soluble in water (approximately 630mg/mL, 20°C). PEGs are also soluble in many polar solvents such as acetone, alcohols and chlorinated solvents. They are insoluble in nonpolar solvents such as hydrocarbons.
Quantité 500 g
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Poids de la formule 8000g/mol
Qualité Biologie moléculaire
Nom du produit
Polyéthylène glycol, MP Biomedicals™ >