missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthacrylate de polyéthylène glycol, 1,000 M.W., Thermo Scientific™

Code produit. 15422717
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 25852-47-5
Numéro MDL MFCD00081877
Synonyme ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate

Spécification

Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol dimethacrylate
Couleur Blanc
Note relative au nom M.W. 1,000
Forme physique Solide granulaire
Formule moléculaire CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 1 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis