Learn More
Diacrylate de polyéthylène glycol, M.W. 3,400, Thermo Scientific Chemicals
Description
Polyethylene glycol diacrylate is used in dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings. It widely used in various biomedical applications such as hydrogel development for drug delivery, tissue engineering, wound healing and electrospinning processes for bioapplication due to its non-toxicity and cytocompatiblity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polyethylene glycol diacrylate |
Couleur | Blanc |
Note relative au nom | M.W. 3,400 |
Forme physique | Solide granulaire |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. Soluble in THF,Chloroform. |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Light sensitive |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X19J009 | Certificat d’analyse | 25/10/2023 | 046497.03,046497.MD,046497.06 |
Q07G027 | Certificat d’analyse | 15/09/2023 | 046497.03,046497.MD,046497.06 |
U17J008 | Certificat d’analyse | 06/09/2023 | 046497.03,046497.MD,046497.06 |
T13J031 | Certificat d’analyse | 19/07/2023 | 046497.03,046497,046497.MD,046497.06 |
Y16I031 | Certificat d’analyse | 11/01/2023 | 046497.03,046497.MD,046497.06 |
Sécurité et traitement
- Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 3,400
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: .alpha.-(1-oxo-2-propenyl)-.omega.-[(1-oxo2-propenyl)oxy]-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)