Learn More
Diacrylate de polyéthylène glycol, M.W. 1,000, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15492697
Diacrylate de polyéthylène glycol, M.W. 1,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492697
5 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15492697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046493.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
PEGDA is used in dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26570-48-9
Formule moléculaire C5H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.131
Numéro MDL MFCD00081876
Clé InChI FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 16212859
Nom IUPAC éthane-1,2-diol ; prop-2-acide énoïque
SMILES C=CC(=O)O.C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol diacrylate
Couleur Blanc
Note relative au nom M.W. 1,000
Forme physique Solide granulaire
Informations sur la solubilité Soluble in THF and chloroform.
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP24L033 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number046493.MD,046493.06,046493.03
Numéro de lotX03K010 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog Number046493.MD,046493.06,046493.03
Numéro de lotQ08K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog Number046493.MD,046493.06,046493.03
Numéro de lotN09J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number046493.MD,046493.06,046493.03
Numéro de lotU25I001 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2022 Catalog Number046493.MD,046493.06,046493.03
Nom du produit
Diacrylate de polyéthylène glycol, M.W. 1,000, Thermo Scientific Chemicals >