Learn More
Polyéthylèneglycol 6,000, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11438177
Polyéthylèneglycol 6,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438177
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11438177
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17541.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Polyethylene glycol is used in the modification of therapeutic proteins and peptides to enhance its solubility. It is also used in the fabrication of bioactive and immuno isolating barriers for encapsulation of cells. In Gas chromatorgraphy, it is used as a polar stationary phase. It is used as mold release agent and lubricant in fabricating elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene Glycol 6000
Forme physique Poudre
Point de fusion 60°C to 63°C
Merck Index 14,7568
Informations sur la solubilité Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly and aliphatic hydrocarbons.
Quantité 250 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253547 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/01/2025 Catalog NumberA17541.0B,A17541.30,A17541.0I
Numéro de lot10250601 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA17541.0B,A17541.30,A17541.0I
Numéro de lot10240418 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberA17541.0B,A17541.30,A17541.0I
Numéro de lot10238363 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberA17541.0B,A17541.30,A17541.0I
Numéro de lot10233248 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberA17541.0B,A17541.30,A17541.0I
Nom du produit
Polyéthylèneglycol 6,000, Thermo Scientific Chemicals >