Learn More
Polyéthylène glycol 1,500, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cell fusion induced by polyethylene glycol(PEG) has become a standard method in somatic cell genetics. PEG promoted cell fusion is involved in the production of hybridoma cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polyethylene glycol 1,500 |
pH | 5 to 7 |
Point de fusion | 44°C to 48°C |
Merck Index | 14,7568 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons. |
Quantité | 250 g |
Odeur | Odorless |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0427922 | Certificat d’analyse | 05/02/2024 | A16241.30,A16241.0B |
A0427924 | Certificat d’analyse | 05/02/2024 | A16241.30,A16241.0B |
10243895 | Certificat d’analyse | 13/10/2022 | A16241.30,A16241.0B |
10243754 | Certificat d’analyse | 13/10/2022 | A16241.30,A16241.0B |
10243648 | Certificat d’analyse | 22/09/2022 | A16241.30,A16241.0B |