Learn More
Polyéthylèneglycol 1000, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11489647
Polyéthylèneglycol 1000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489647
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Code produit. 11489647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22134.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Polyethylene glycol is used as an excipent in pharmaceutical products. It is used in the precipitation of proteins as well as in the separation and purification of biomolecules and in the induction of cell hybridization. It acts as a fusing agent to enhance the effect of macrophages on hybridoma; as a vascular agent in preclinical work; as an anti-foaming agent in food and as the gate insulator in an electric double-layer transistor to enhance superconductivity in an insulator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol 1000
Forme physique Solide cireux
Point de fusion 35°C to 40°C
Densité 1.101
Informations sur la solubilité Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Quantité 250 g
Point d’éclair 260°C (500°F)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10241829 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2022 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
Numéro de lot10187643 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
Numéro de lotE11S055 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
Numéro de lotL03N18 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
Numéro de lot10236161 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
Nom du produit
Polyéthylèneglycol 1000, Thermo Scientific Chemicals >