Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sac à gants en polyéthylène
Code produit. 15464135
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in)
27 x 17 in
27 x 27 in
37 x 27 in
37 x 37 in
Quantité:
1 de chaque
4/boîte
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 15464135
Marque: Thermo Scientific Chemicals 093727.LK
Demander un format en vrac ou personnalisé
À utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou de matériaux sensibles à l’air/à l’humidité. Idéal pour l’utilisation en laboratoire et l’échantillonnage sur le terrain.
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Une alternative portable aux boîtes à gants standard
  • Inclut bouchon, coupleur de tubulure et gants en coton
  • Idéal pour la manipulation de produits chimiques ou de matériaux sensibles à l’air/à l’humidité
  • À utiliser dans le laboratoire et/ou l’échantillonnage sur le terrain
  • Disponibles en plusieurs tailles et quantités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyéthylène
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 37 x 27 in
À utiliser avec (application) Échantillonnage sur le terrain, utilisation en laboratoire
Comprend Bouchon, tuyauterie couplée et gants en coton.
Longueur (impériale) 37 po
Quantité 1 de chaque