Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sac à gants en polyéthylène
Pour la manipulation de produits chimiques et de matériaux de haute pureté sensibles à l’air et à l’humidité
Marque: Thermo Scientific Chemicals 092727.LL
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Une alternative portable aux boîtes à gants standard
- Inclut bouchon, coupleur de tubulure et gants en coton
- Idéal pour la manipulation de produits chimiques ou de matériaux sensibles à l’air/à l’humidité
- À utiliser dans le laboratoire et/ou l’échantillonnage sur le terrain
- Disponibles en plusieurs tailles et quantités
Spécification
Polyéthylène | |
27 x 27 in | |
Bouchon, tuyauterie couplée et gants en coton. | |
4/boîte |
Transparent | |
Échantillonnage sur le terrain, utilisation en laboratoire | |
27 po |
RUO – Research Use Only