Learn More
Huenersdorf™ PE, jerrican
Click to view available options
Capacité : 10 L
Description
- Noir
- PEHD avec certification UN
- Adaptés au carburant à l’éthanol E10
- Bec verseur et cran de sécurité enfant
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 10 L |
Certifications/Conformité | UN 3H1/Y1.2/200/XX/A/PA-03/43395-huen |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Profondeur (métrique) | 164 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 29 mm |
À utiliser avec (application) | Pour le carburant à l’éthanol E10 |
Comprend | Bec verseur et cran de sécurité enfant ZU-231330 |
Matériau | Polyéthylène |
Nbre par carton | 1 de chaque |
Nb par paquet | 1 de chaque |