Learn More
Macherey-Nagel™ Fritté en polyéthylène
126.00€ - 177.00€
Spécification
Type | Fritté |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Quantité | 250/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10680152
|
Macherey-Nagel™
732019 |
Pour les colonnes en polypropylène LV 15 ml, poids d’adsorbant de 100 mg |
126.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10083141
|
Macherey-Nagel™
732020 |
Colonnes en polypropylène LV 15 ml, poids d’adsorbant de 200/500 mg |
177.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Fritté | |
Polyéthylène | |
250/boîte |