Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé coudé en PE
Créez des coudes à 90 ° dans des tubulures flexibles en laboratoire facilement et sans outils.
24.10€ - 27.30€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Forme | Coude |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11705569
|
Masterflex™
30622-80 |
Tubulure de 1/2 pouces de D.I. |
24.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11785559
|
Masterflex™
30622-76 |
Tubulure de 1/4 pouces de D.I. |
24.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795559
|
Masterflex™
30622-78 |
Tubulure de 3/8 pouces de D.I. |
24.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11715569
|
Masterflex™
30622-65 |
Tubulure de 5/8 pouces de D.I. |
27.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Disponible en plusieurs tailles
- Entièrement fabriqué à partir de matières premières vierges à 100 %
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Raccords cannelés | |
10/boîte | |
Coude |
Polyéthylène | |
Oxyde d’éthylène |