Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Tubes de séchage en PE
En PE. Les tubes de séchage en PE Bel Art™ peuvent être remplis avec le dessiccant de votre choix.
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ F19960-0000
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Comprend deux raccords en polypropylène avec une extrémité conique cannelée acceptant les tubulures dont le diamètre intérieur est compris entre 6,4 et 9,5 mm
- Tubes droits en PE incassable ; 16 mm x 19 mm (dia. int. x dia. ext.)
- Agent de séchage non inclus
Spécification
de 6,4 à 9,5 mm | |
Tube de séchage | |
Polyéthylène |