Learn More
Kartell™ Tubes de séchage coniques
Les tubes de séchage coniques Kartell™ sont parfaits pour le séchage des gaz et comportent deux extrémités dotées d’un raccord conique à pousser pour accueillir les flexibles en caoutchouc.
17.90€ - 28.50€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Type de produit | Tube de séchage |
Nbre par carton | Lot de 5 |
Nb par paquet | Lot de 5 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10478272
|
Kartell™
0044600 |
170 mm |
28.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10001041
|
Kartell™
0044800 |
270 mm |
20.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10162711
|
Kartell™
0044700 |
220 mm |
17.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les deux extrémités sont dotées de raccords coniques à pousser pour prendre des flexibles en caoutchouc de diamètres de 8-10 mm
- Idéal pour les gaz
- Fabriqué en PE
Spécification
Polyéthylène | |
Tube de séchage | |
Lot de 5 | |
Lot de 5 |