Learn More
asecos™ Robinet en polyéthylène
Vider des fûts en toute sécurité
86.00€ - 167.00€
Spécification
Couleur | Brown |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Poids (impériale) | 2.97 lb. |
Poids (métrique) | 1.346 kg |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17826416
|
asecos™
18290 |
4.72 in. |
86.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17856376
|
asecos™
18291 |
6.38 in. |
167.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 3 unités emballé
Spécification
Brown | |
Polyéthylène | |
2.97 lb. | |
1.346 kg |