Learn More
Grant Instruments™ Siphon de vidange en polyéthylène
Pour les bains à circulation chauffants Grant
Marque: Grant Instruments™ SY1
36.39 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec les bains à circulation chauffants Grant
Spécification
Débit d’écoulement :6,5 l/min | |
Taille du tuyau de décharge : 21,7 in | |
Taille du tuyau côté réservoir :15 po |
Vidanger les liquides du bain-marie Grant pour les récipients de 5 à 20 L (5 gal) | |
Polyéthylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Siphon de vidange en polyéthylène > Débit de déchargement : 6,5 litres/min.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu