Learn More
SCAT Tube ondulé pour HPLC
Code produit. 10105957 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,5 mm
Conditionnement:
1m
Code produit. 10105957
Marque: SCAT 461056
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube ondulé pour la collecte sûre de déchets HPLC liquides.
Préparez-vous à la HPLC avec une tubulure ondulée SCAT™.
  • Tubulure flexible
  • Pour instruments HPLC
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,5 mm
Matériau HDPE
À utiliser avec Instrument HPLC
À utiliser avec (application) Raccord de fuite de divers systèmes HPLC
Couleur Gris
Type de produit Tube ondulé