Learn More
Buerkle™ Bouchon en polyéthylène
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Description
- Le bouchon creux permet d’utiliser des tubes ou des entonnoirs
- Les bagues d’étanchéité fournissent un joint étanche
- Adapté aux denrées alimentaires
- La forme octogonale facilite l’ouverture
- Le polyéthylène offre une bonne résistance chimique
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Pour les denrées alimentaires |
| Joint conique standard | 19/26 |
| Couleur | Blanc, Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 16,4 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 19 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Bouchons |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction