Learn More
BRAND™ Seau en PEHD
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
5 L
Hauteur (métrique):
240 mm
Description
- En polyéthylène haute densité.
- Gradués.
- Comprend une poignée.
- Sans bec verseur.
- Couvercle poussoir disponible séparément.
Spécification
Spécification
| Graduations | Oui |
| Comprend | Poignée |