Learn More
Cytiva Tubulure en PEEK
Tubulure en plastique Tubulure en polyétheréthercétone Cytiva à utiliser dans diverses applications.
Marque: Cytiva 28-9663-76
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conditionnement 1 m
- Dia. int. : 2 mm
- Polyétheréthercétone (PEEK)
Spécification
Tubulures | |
2 mm | |
295 mm |
3.17 mm | |
1/boîte | |
PEEK |